十二烷酸 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
Synonyms:
月桂酸
VWRC87071.290EA
621
CNY
VWRC87071.290
VWRC87071.180
VWRC87071.460
十二烷酸 ≥99%, GPR RECTAPUR®
十二烷酸
分子式:
C₁₂H₂₄O₂ 分子量: 200.32 g/mol 沸点: 296 °C (1013 hPa) 溶点: 42…45 °C 密度: 0.875 g/cm³ (20 °C) 闪点: >150 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002736 CAS号: 143-07-7 EINECS: 205-582-1 Merck Index: 13,05400 |
产品技术规格
Assay | Min. 99 % |
Melting point | 43 --> 45 °C |