十二烷酸 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 月桂酸
VWRC87071.290EA 621 CNY
VWRC87071.290 VWRC87071.180 VWRC87071.460
十二烷酸 ≥99%, GPR RECTAPUR®
十二烷酸
分子式: C₁₂H₂₄O₂
分子量: 200.32 g/mol
沸点: 296 °C (1013 hPa)
溶点: 42…45 °C
密度: 0.875 g/cm³ (20 °C)
闪点: >150 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002736
CAS号: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Melting point 43 --> 45 °C