乙醇酸 70% in water
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 羟基乙酸
VWRC85902.290EA 822 CNY
VWRC85902.290 VWRC85902.460
乙醇酸 70% in water
乙醇酸
分子式: C₂H₄O₃
分子量: 76.05 g/mol
沸点: 266
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004312
CAS号: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN号: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04511