溴酸钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC87070.230EA 471 CNY
VWRC87070.230 VWRC87070.460
溴酸钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
溴酸钠
分子式: BrNaO₃
分子量: 150.89 g/mol
沸点: 1390
溶点: 381 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003476
CAS号: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN号: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
pH (5 %) 5 --> 9
Br (Bromide) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %