DEC-QUAT 200C,消毒剂
供应商: VELTEK ASSOCIATES
DQ200C-03-2Z-E DQ200C-02-E DQ200C-01-E DQ200C-04-2Z-E
VELTDQ200C-03-2Z-EEA 6045 CNY
VELTDQ200C-03-2Z-E VELTDQ200C-02-E VELTDQ200C-01-E VELTDQ200C-04-2Z-E
DEC-QUAT 200C,消毒剂
清洗剂 消毒剂
DEC-QUAT 200C是一种清洁剂,消毒剂,不与食品接触的杀菌剂,除味剂,杀真菌剂,杀霉菌剂和杀病毒剂。DEC-QUAT 200C是一款第五代季铵盐溶液。
  • 以ISO 5(A/B级, 即此前的100级)对其进行灌装操作
  • 进行0.2微米级过滤
  • 一步即可完成杀菌,清洁和除味操作
  • 不含磷酸盐
DEC-QUAT 200C 是一款有效的广谱医院消毒剂,杀真菌剂和除味剂。同时也是非食品接触的广谱杀菌剂和杀病毒剂。 DEC-QUAT 200C是一种完整的化学平衡的杀菌剂/消毒剂,及时在存在硬水的情况下,也能提供明确的解决方案。
适用于灌装室和更衣室的硬质无生命表面和一般制造区域,机床工作台,柜台,层流工作台,地板和墙面,也适用于不锈钢瓷器,玻璃和铬等材质。