HYPO-CHLOR®, 清洗剂,次氯酸钠溶液
供应商: VELTEK ASSOCIATES
SHC02-5.25 SHC02-0.52
VELTSHC02-5.25EA 7570 CNY
VELTSHC02-5.25 VELTSHC02-0.52
HYPO-CHLOR®, 清洗剂,次氯酸钠溶液
清洗剂 洗涤剂和表面清洁剂
HYPO-CHLOR®提供三种浓度,5.25%,0.52%,0.25%。这些产品可一步完成操作,并可立即使用。
  • 以ISO 5(A/B级, 即此前的100级)对其进行灌装操作
  • 使用USP注射用水进行配比
  • 进行0.2微米级过滤
  • 遵循现行美国药典(USP)纲要进行批次无菌测试
  • 根据现行美国药典(USP)进行检测
  • 可确保无菌性和保存期限
次氯酸钠溶液(配比注射用水)用于清洁洁净室和受控区域,诸如健康护理机构,生物制药,医疗器械和诊断生产设备 HYPO-CHLOR® 系列产品的开发旨在用于清洁轮转循环,以保持清洁的环境。
HYPO-CHLOR®次氯酸钠溶液经过0.2微米过滤,并且进行双层包装
产品使用:用于硬质无孔和无生命表面,诸如塑料,玻璃,乙烯基塑料和不锈钢等材料上。也可用于机器,工具,桌子,柜台,流程工作台,地板,墙面,运输车和置物架