环氧氯丙烷, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: (±)-2-(氯甲基)环氧乙烷, (±)-环氧氯丙烷, 1-氯-2,3-环氧丙烷
VWRC87074.290EA 1216 CNY
VWRC87074.290 VWRC87074.460
环氧氯丙烷, GPR RECTAPUR®
环氧氯丙烷
分子式: C₃H₅ClO
分子量: 92.52 g/mol
沸点: 117.9 °C (1013 hPa)
溶点: –57.2 °C
密度: 0.9985 g/cm³ (20 °C)
闪点: 28 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005132
CAS号: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN号: 2023
ADR: 6.1 (3) II
Merck Index: 13,03642
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.178 - 1.182
Identity (IR) passes test