三氟乙酸 99.01-101.0% (by titrimetric analysis), GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: TFA
VWRC85903.150EA 1062 CNY
VWRC85903.150 VWRC85903.180 VWRC85903.290
三氟乙酸 99.01-101.0% (by titrimetric analysis), GPR RECTAPUR®
三氟乙酸
分子式: C₂HF₃O₂
分子量: 114.02 g/mol
沸点: 71.8
溶点: –15 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004169
CAS号: 76-05-1
UN号: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay (Titration) 99.0-101.0 %w/w
Relative density (d 20°C/4°C) 1.487-1.490
Identity (IR) Complying
Water (KF) max. 0.1 %w/w