VWR®, 珠磨机 MAX
供应商: VWR Collection
VWRI432-0380EA 248378 CNY
VWRI432-0380 VWRI432-0453
VWR®, 珠磨机 MAX
均质器 台式均质器
VWR®珠磨机MAX是VWR®Bead Mill均质机的主力型号。VWR®珠磨机MAX旨在对最困难的样品进行研磨,裂解或均质处理,从而获得可重复的结果。独特的管架运动确保管内珠子运动减少旋涡,并产生市场上任何珠磨机中最高的珠子冲击力。
  • 可以单独订购用于防止均质过程中样品温度升高的可选低温冷却装置(需要压缩空气,液氮或乙醇中的干冰)
  • 用户友好的多语言触摸屏界面
  • 运行之间不需要冷却时间:每天处理数百个样本
  • 共享协议的无限可编程存储器设置
  • 方便的前装载设计,带有集成的盖锁,可在操作过程中接合
使用预先填充有各种珠状介质的样品管,磨机可剧烈均匀地摇晃试管,通常在不到30秒的时间内即可提供高效,一致的高产量和高质量均质化。珠磨机MAX是提取DNA,RNA,蛋白质和小分子时样品制备的理想选择。
Delivery information: 驱动单元随附2 ml试管架,用户手册和1年保修。VWR®一次性研磨珠管必须单独订购。