乙酸异丙酯 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Acetic acid isopropyl ester
VWRC87068.290EA 639 CNY
VWRC87068.290 VWRC87068.320
乙酸异丙酯 ≥99%, GPR RECTAPUR®
乙酸异丙酯
分子式: C₅H₁₀O₂
分子量: 102.13 g/mol
沸点: 85 °C (1013 hPa)
溶点: –62 °C
密度: 0.8732 g/cm³ (20 °C)
闪点: 4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008877
CAS号: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN号: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05225
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0.871 --> 0.873