4-甲氧基苯酚 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 氢醌单甲醚, MEHQ, 对羟基苯甲醚
VWRC87091.230EA 813 CNY
VWRC87091.230 VWRC87091.290 VWRC87091.460
4-甲氧基苯酚 ≥99%, GPR RECTAPUR®
4-甲氧基苯酚
分子式: C₇H₈O₂
分子量: 124.14 g/mol
沸点: 243
闪点: 128
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002332
CAS号: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Melting point 54 …56 °C