2-溴乙胺 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 2-氨基乙基溴
VWRC85987.260EA 2575 CNY
VWRC85987.260 VWRC85987.360
2-溴乙胺 ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-溴乙胺
分子式: BrCH₂CH₂NH₃Br
分子量: 204.89 g/mol
溶点: 170…173 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012886
CAS号: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Melting point 171 --> 175 °C