2,4,6-三溴-3-羟基苯甲酸 ≥97%, high purity
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 3-羟基-2,4,6-三溴苯甲酸
VWRC0817-100GEA 6363 CNY
VWRC0817-100G VWRC0817-500G
2,4,6-三溴-3-羟基苯甲酸 ≥97%, high purity
2,4,6-三溴-3-羟基苯甲酸
分子式: C₇H₃Br₃O₃
分子量: 374.81 g/mol
沸点: 396 °C (1013 hPa)
溶点: 146 °C
MDL编号: MFCD00055557
CAS号: 14348-40-4
现在订购
产品技术规格
Melting Range 147°C - 149°C
Purity >=97%