癸烷 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC87030.180EA 622 CNY
VWRC87030.180 VWRC87030.230 VWRC87030.290 VWRC87030.320 VWRC87030.460
癸烷 ≥99%, GPR RECTAPUR®
癸烷
分子式: H₃C(CH₂)₈CH₃
分子量: 142.28 g/mol
沸点: 174.1
溶点: –30 °C
密度: 0.73 g/cm³ (20 °C)
闪点: 46 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008954
CAS号: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN号: 2247
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Boiling point Min. 170 °C
Density (20/4) 0,729 --> 0,730
Aromatics Max. 0,02 %