癸烷 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC87030.180EA
622
CNY
VWRC87030.180
VWRC87030.230
VWRC87030.290
VWRC87030.320
VWRC87030.460
癸烷 ≥99%, GPR RECTAPUR®
癸烷
分子式:
H₃C(CH₂)₈CH₃ 分子量: 142.28 g/mol 沸点: 174.1 溶点: –30 °C 密度: 0.73 g/cm³ (20 °C) 闪点: 46 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008954 CAS号: 124-18-5 EINECS: 204-686-4 UN号: 2247 ADR: 3 III |
|
产品技术规格
Assay | Min. 99 % |
Boiling point | Min. 170 °C |
Density (20/4) | 0,729 --> 0,730 |
Aromatics | Max. 0,02 % |