乙醇酸 ≥99.0% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 羟基乙酸
VWRC85736.180EA 1273 CNY
VWRC85736.180 VWRC85736.230 VWRC85736.290 VWRC85736.460
乙醇酸 ≥99.0% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
乙醇酸
分子式: C₂H₄O₃
分子量: 76.05 g/mol
沸点: 266
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004312
CAS号: 79-14-1
UN号: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04511
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white crystals
Assay (acidimetric) min. 99.0 %
Water max. 0.5 %
Melting range (lower value) min. 75 °C
Melting range (upper value) max. 79 °C
Identity (IR) Passes test