邻甲酚 ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 2-甲酚
VWRC85988.290EA 884 CNY
VWRC85988.290 VWRC85988.320 VWRC85988.180 VWRC85988.460
邻甲酚 ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
邻甲酚
分子式: C₇H₈O
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002226
CAS号: 95-48-7
UN号: 3455
ADR: 6.1 (8),II
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98.5 %
Density (20/4) 1.045 - 1.047
Melting point 29 - 33 °C
Water Max. 0.1 %