硫氰酸汞(II) ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC85965.130EA 1244 CNY
VWRC85965.130 VWRC85965.180
硫氰酸汞(II) ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
硫氰酸汞(II)
分子式: C₂HgN₂S₂
密度: 4 g/cm³ (20 °C)
闪点: 120 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011039
CAS号: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN号: 1646
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05917
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test