D-甘露糖醇
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 甘露醇
VWRC0880-12KGEA 8966 CNY
VWRC0880-12KG
D-甘露糖醇
D-甘露糖醇
分子式: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
分子量: 182.17 g/mol
MDL编号: MFCD00064287
CAS号: 69-65-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM