N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐 ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
Synonyms:
4-氨基-N,N-二乙苯胺
VWRC87026.180EA
3786
CNY
VWRC87026.180
VWRC87026.460
N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐 ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐
分子式:
C₁₀H₁₈N₂O₄S 分子量: 262.33 g/mol 沸点: 274…275 °C (1013 hPa) 溶点: 184…186 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00012993 CAS号: 6283-63-2 EINECS: 228-500-6 |
产品技术规格
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0,05 % |
Water | Max. 0,5 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |