VWR®, 血清移液管,三层包装
供应商: VWR Collection
VWRI612-5890EA 1251 CNY
VWRI612-5890 VWRI612-5891 VWRI612-5892 VWRI612-5893 VWRI612-5894 VWRI612-5895 VWRI612-5896
VWR®, 血清移液管,三层包装
移液管和移液器 血清移液管
移液管单独用塑料袋包装,然后放入双层袋中。
  • 聚烯烃过滤器
  • 不含乳胶,不含DNase和RNase,无热原,无细胞毒性
  • 无菌保证水平(SAL)为10⁻⁶
  • 分配器盒:易于拿取
颜色编码,易于识别
Certifications: 在10万级洁净室环境中制造。 符合BSE / TSE要求。 符合GPPS的USP VI类标准。