L-组氨酸一盐酸盐一水合物 98.5-101.0%, Multi-Compendial, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Synonyms: L-α-氨基-β-(4-咪唑基)丙酸
BAKRBS13-10EA 21093 CNY
BAKRBS13-10 BAKRBS13-ST BAKRBS13-D2 BAKRBS13-SA
L-组氨酸一盐酸盐一水合物 98.5-101.0%, Multi-Compendial, J.T.Baker®
L-组氨酸一盐酸盐一水合物
分子式: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
分子量: 209.63 g/mol
溶点: 259
MDL编号: MFCD00151027
CAS号: 5934-29-2
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM