菲绕啉指示剂 1/40 mol/l, AVS TITRINORM redox indicator
供应商: VWR Chemicals
VWRC86180.180EA 1087 CNY
VWRC86180.180 VWRC86180.260
菲绕啉指示剂 1/40 mol/l, AVS TITRINORM redox indicator
菲绕啉指示剂
分子式: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MDL编号: MFCD00036428
CAS号: 14634-91-4
现在订购
产品技术规格
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 %; buffer pH 7.0) 180 - 200