三氯氧磷(V) ≥99.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 磷酰三氯, 三氯氧化磷(V)
VWRC87036.230EA 1244 CNY
VWRC87036.230 VWRC87036.290
三氯氧磷(V) ≥99.0% (by argentometric titration), GPR RECTAPUR®
三氯氧磷(V)
分子式: POCl₃
分子量: 153.33 g/mol
沸点: 107
溶点: 1
MDL编号: MFCD00011443
CAS号: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN号: 1810
ADR: 8 I
Merck Index: 12,07506
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colourless to yellowish liquid
Assay
Colour (APHA) ≤30
Identity Passes test