二异丙胺 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: DIPA
VWRC87031.290EA 1307 CNY
VWRC87031.290 VWRC87031.320 VWRC87031.460
二异丙胺 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
二异丙胺
分子式: C₆H₁₅N
分子量: 101.19 g/mol
沸点: 84
溶点: -61
闪点: -17
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008862
CAS号: 108-18-9
UN号: 1158
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03219
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellowish liquid
Assay (GC)
Relative density (20/4°C)
Water (K. F.)
Identity (IR) Passes test