VWR®, 洁净室手套,丁腈,无菌,ISO5
供应商: VWR Collection
VWRI112-5431EA 3913 CNY
VWRI112-5431 VWRI112-5427 VWRI112-5428 VWRI112-5429 VWRI112-5430 VWRI112-5426
VWR®, 洁净室手套,丁腈,无菌,ISO5
手套
柔软型VWR洁净室的丁腈手套由丙烯腈丁二烯制成。
  • 不分左右手, 设计有纹理的手指和串珠袖口
  • 非天然橡胶乳胶制成
  • 可消散静电
  • 仅一次性使用
  • 通过伽马射线辐照灭菌至SAL 10-6
适用于ISO 5级(FED-STD-209E 100级)或更高的洁净室。
Certifications: EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016