VWR® Ultra-High Performance, 离心管,超高性能
供应商: VWR Collection
VWRI525-1107EA 2002 CNY
VWRI525-1107 VWRI525-1109 VWRI525-1111 VWRI525-1113 VWRI525-1103 VWRI525-1105 VWRI525-1097 VWRI525-1098 VWRI525-1099 VWRI525-1100 VWRI525-1101 VWRI525-1081 VWRI525-1082 VWRI525-1083 VWRI525-1084 VWRI525-1085 VWRI525-1086 VWRI525-1087 VWRI525-1088 VWRI525-1089 VWRI525-1090 VWRI525-1091 VWRI525-1092 VWRI525-1093 VWRI525-1094 VWRI525-1095 VWRI525-1096
VWR® Ultra-High Performance, 离心管,超高性能
管子 离心管
这些防漏圆锥形底部离心管可防止高速离心过程中的破裂和泄漏,并且由无细胞毒性的医用级树脂制成,使用户可以轻松查看样品量和颜色。
  • Easy-to-read black graduations in ±2% increments
  • Contains a large, white frosted writing area
  • RNase-, DNase-, and non-pyrogenic
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C
  • Sterile tubes are sterilized by irradiation
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
HDPE盖有两种样式。 平盖具有防漏功能,并具有模制的弹性密封环,可确保密封管完全固定。 这些盖子是涡旋化学药品和长时间摇臂恒温的理想选择。插塞式盖子具有较深的密封区域,可提供牢固的密封以延长存储时间。
Certifications: 在10万级环境中制造。 根据ISO 13485:2016和ISO 9001:2015质量管理体系生产。 符合RoHS要求。
订购须知 散装产品的盖子和离心管是分开包装的。
Caution: 高温高压灭菌时不能盖上盖子