VWR®, 带螺帽盖的微量离心管
供应商: VWR Collection
VWRI525-0652EA 466 CNY
VWRI525-0652 VWRI525-0646 VWRI525-0648 VWRI525-0644 VWRI525-0650 VWRI525-0642 VWRI525-1231 VWRI525-1233 VWRI525-1234 VWRI525-1235 VWRI525-1236 VWRI525-1237 VWRI525-1238 VWRI525-1239 VWRI525-1240 VWRI525-1241 VWRI525-1243 VWRI525-1244
VWR®, 带螺帽盖的微量离心管
管子 微型离心管
这些透明的高质量PP材质的微量离心管非常适合样品处理的应用。
  • 不含RNase,DNase和内毒素
  • 通过辐射灭菌
非常适合冷冻储存或安全样品处理。 螺帽带有硅胶O形圈,可实现防漏密封并可以附带有颜色标记的插入物。 插入物可以卡在盖帽上。 离心管带有标准盖或可以附在管上的盖子。
盖和管在121°C时可蒸汽高压灭菌,并可冷冻至-80°C。
Certifications: 在10万级洁净室中制造。
根据ISO 13485:2016和ISO 9001:2015质量管理体系生产。