高氯酸 0.10 N 在冰醋酸中, StandARd® 滴定液, Macron Fine Chemicals™
供应商: Avantor Performance Materials
|
Danger
|
MACRH301-05EA
3197
CNY
MACRH301-05
MACRH301-07
高氯酸 0.10 N 在冰醋酸中, StandARd® 滴定液, Macron Fine Chemicals™
高氯酸
分子式:
HClO₄ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011325 CAS号: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN号: 2920 ADR: 8 (3),II |
|
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Normality | 0.0995 - 0.1005 |