亚甲蓝 用于显微镜 (C.I. 52015)
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: Loeffler’s Methylene Blue
VWRC3470.0100EA 0 CNY
VWRC3470.0100 VWRC3470.0025
亚甲蓝 用于显微镜 (C.I. 52015)
亚甲蓝
分子式: C₁₆H₁₈ClN₃S
分子量: 319,86 g/mol
MDL编号: MFCD00150008
CAS号: 61-73-4
现在订购
产品技术规格
Proportion A635/A662 0.54 --> 0.62