硝酸银 0.10 N (N/10) 在水溶液中, StandARd® 滴定液, Macron Fine Chemicals™
供应商: Avantor Performance Materials
Warning
MACR6142-01EA 5465 CNY
MACR6142-01 MACR6142-60
硝酸银 0.10 N (N/10) 在水溶液中, StandARd® 滴定液, Macron Fine Chemicals™
硝酸银
分子式: AgNO₃
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003414
CAS号: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN号: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.095 - 0.105
Normality 0.095 - 0.105