高锰酸钾 1.0 N aqueous solution, StandARd® Volumetric, Macron Fine Chemicals™
供应商: Avantor Performance Materials
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
MACR6139-01EA 0 CNY
MACR6139-01 MACR6139-60
高锰酸钾 1.0 N aqueous solution, StandARd® Volumetric, Macron Fine Chemicals™
高锰酸钾
分子式: KMnO₄
分子量: 158.03 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011364
CAS号: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN号: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.995 - 1.005
Normality 0.995 - 1.005