VWR®, 微量离心管,高性能
供应商: VWR Collection
VWRI525-1161EA 154 CNY
VWRI525-1161 VWRI525-1162 VWRI525-1163 VWRI525-1164 VWRI525-1165 VWRI525-1166 VWRI525-1167 VWRI525-1168 VWRI525-1169 VWRI525-1170 VWRI525-1171 VWRI525-1172 VWRI525-1173 VWRI525-1174 VWRI525-1175 VWRI525-1176 VWRI525-1177
VWR®, 微量离心管,高性能
管子 微型离心管
这些离心管由USP VI级的PP材料制成,可确保清晰可见。 它们具有高强度的管壁,并且可以被离心至大多数其他微量离心管可以承受的g力的两倍。
  • 琥珀色适用于光敏感物质
  • 涡旋仪和摇床的理想选择
  • 不含RNase,DNase和内毒素
  • 凹刻度确保准确性
  • 适合所有普通转子
  • 苯酚/氯仿萃取的理想选择
这些离心管还具有扁平,可刺穿的磨砂盖和侧面标签表面。 符合人体工程学的盖子,表面光滑,有助于减少重复性拉伤的可能性。
可在121°C高温高压蒸汽灭菌并冷冻至–80°C。
Certifications: 在10万级洁净室中制造。
根据ISO 13485:2016和ISO 9001:2015质量管理体系生产。
Delivery information: 套装包含等量的绿色,蓝色,红色,橙色和黄色离心管
Caution: 由于离心管和盖子非常贴合,因此请勿将其煮沸。