多孔细胞培养板
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
10861-562 10861-564
VWRU10861-562EA 1334 CNY
VWRU10861-562 VWRU10861-564
多孔细胞培养板
微孔板 细胞培养板
细胞生长的理想选择。
  • 均匀孔体积
  • 可提供平底板和圆底板
  • 孔表面光滑且无条纹
  • 字母数字编码,易于识别
  • 经伽玛射线灭菌,无热原
孔的凸起边缘以及盖子上统一的环有助于减少蒸发。
培养板设计用于不需要细胞附着的应用。 培养板不可高压灭菌。
盖子只能正放减少了交叉污染和处理错误的风险。
Certifications: 经ISO13485 2003和 ISO9001 2008认证
Packaging: 单独包装在易撕纸/塑料泡罩包装中。