防护服,DuPont™ Tyvek® IsoClean®材料
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
80200-608 80200-610
VWRU80200-608EA 7945 CNY
VWRU80200-608 VWRU80200-610
防护服,DuPont™ Tyvek® IsoClean®材料
Disposable Garments
在洁净室环境中,防护服提供了高等级的保护。
  • 化学和生物惰性
  • 低起毛
  • 清洗前无静电
这些有限使用的五扣防护服的特点是领口和包边接缝。所有的衣服都没有口袋的。