试剂瓶,窄口带玻璃塞
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
89429-180 89429-184 89429-182
VWRU89429-180EA 1986 CNY
VWRU89429-180 VWRU89429-184 VWRU89429-182
试剂瓶,窄口带玻璃塞
玻璃瓶
窄口试剂瓶,带标准塞子。
这些瓶子有符合ASTM E-438, type 1, class A的3.3硼硅酸盐玻璃制成。