玻璃培养皿
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
75845-520 75845-546
VWRU75845-520EA 725 CNY
VWRU75845-520 VWRU75845-546
玻璃培养皿
培养皿 培养皿
这些由高品质1类A级,33硼硅酸盐膨胀玻璃制成的培养皿,适用于制药,食品加工,医院和其他处理样品目的的应用。
  • 底部和盖子的内外都是平坦的,没有气泡和条纹
  • 允许培养基平均分配
  • 无失真的透明度
  • 优异的耐高温性和耐化学性
为了快速识别盖子和底部,盖板用白色刻有“cover”字样,底部用蓝色刻有“bottom”字样。
订购须知 可以成套购买(盖子+底部)或单独购买。