低型Griffin烧杯
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
10754-960 10754-954 10754-696
VWRU10754-960EA 0 CNY
VWRU10754-960 VWRU10754-954 VWRU10754-696
低型Griffin烧杯
烧杯
VWR®低型Griffin烧杯由高质量1类,A级,33膨胀硼硅酸盐玻璃制成。他们的特点是一个厚,略有扩口,珠型顶部与槽口有卓越的倾倒性能。
  • 双刻度
  • 均匀壁厚
  • 很好的耐化学性
  • 耐高温性
带白色打印刻度和耐用的标记区域。
Certifications: 符合ASTM E960, E960-93.