高级干浴器, 230 V
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
75838-320 75838-324 75838-274 75838-288 75838-300 75838-266 75838-302
VWRU75838-320EA 11945 CNY
VWRU75838-320 VWRU75838-324 VWRU75838-274 VWRU75838-288 VWRU75838-300 VWRU75838-266 VWRU75838-302
高级干浴器, 230 V
干浴器 数显型干浴器
专为需要可重复结果和卓越温度稳定性的应用而设计。
  • 更小的占地面积
  • 卓越的温度均匀性和稳定性
  • 加热盖可减少样品盖中的冷凝
  • LED显示屏显示温度和时间
  • 加热到120°C
  • 可以使用可互换的模块化加热块
  • 可选温度探头套件
多功能设备是培养和激活培养物、酶反应、免疫分析、熔点/沸点以及各种其他实验室程序的理想设备。
每种型号都可以使用单独的可互换模块,可使用各种样品容器,如小瓶、微孔板、PCR条和各种各样的试管。每个块包含一个温度计井,具有紧密的管和块接触,最大限度地保持热量。
易于使用的前部安装控制装置,带有独立LED显示屏,显示实际温度和设定温度。微处理器PID温度控制提供0.1℃的稳定性、 独立控件允许用户在±0.1 °C调节温度。计时器将显示已用时间,或编程为用户定义的限制时,将计数为零并关闭设备。当时间达到零时,声音警报将响起。温度校准模式允许将单元校准到外部温度装置。
可选外部温度探头监控实际块或样品温度,并在控制面板上显示该温度。PT100 RTD探头设计成完全适合每个模块块的温度计井。套件VWRU11301-112包括不锈钢RTD探头、457 mm(18)不锈钢支撑杆、温度计/温度探头延长卡箍和挂钩接头。
带锁定旋钮的整体支撑杆支架可以使用可选的外部温度探头套件。
Certifications: 提供NIST可追溯的ISO/IEC 17025认证校准证书,由制造商提供,符合TUV认证的RoHS。
订购须知 设备必须与加热块一起订购。该设备包括一个2340毫米长的可拆卸,欧标插头。
Caution: 为避免可能的电气危险,请勿用水或其他液体填充井或堵塞开口。该呗仅设计为干浴/培养箱。