可重复使用培养管,无裙边
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
10545-946 10545-936
VWRU10545-946EA 1286 CNY
VWRU10545-946 VWRU10545-936
可重复使用培养管,无裙边
管子 培养管
高品质的试管设计和构造可实现最佳性能。
  • 火抛光顶部
  • 无裙边
  • 耐用的白色陶瓷珐琅标记处
  • 适用于高达500°C的温度
  • 耐化学品
由ASTM 438 Type1 Class A硼硅酸盐33膨胀玻璃制成,并符合ASTM规范E982 Type 4。