实验室服
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
414004-462 414004-463 414004-464 414004-465 414004-466 89136-088 89136-090
VWRU414004-462EA 2246 CNY
VWRU414004-462 VWRU414004-463 VWRU414004-464 VWRU414004-465 VWRU414004-466 VWRU89136-088 VWRU89136-090
实验室服
Workwear
辐照的实验室服由特殊配方的透气微孔织物制成,该织物旨在提供优良的流体和屏障保护。
  • 柔软的布状织物,颗粒脱落少
  • 优越的透气性和水蒸气透过率
  • 伽玛射线辐照至无菌保证水平(SAL)10⁻⁴
Certifications: 在严格工艺控制下在ISO认证的设备中测试和制造。 通过独立实验室测试对批次进行控制和验证。 在ISO 8级洁净室(FED-STD-209E 10万 / M3.5级)中制造。
Packaging: 单独包装在密封聚乙烯袋中,并放在较大的纸箱中。 每个箱子都提供了辐射证明。