低型烧杯,加固型
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
10536-390 10536-402
VWRU10536-390EA 2786 CNY
VWRU10536-390 VWRU10536-402
低型烧杯,加固型
烧杯
VWR®低型加固型烧杯机械强度高于普通烧杯,设计寿命更长,用户安全性更高。
  • 边缘和槽口额外加固
  • 硼硅酸盐玻璃制造
  • 厚壁厚底
带耐用的哑光表面标记区域和白色刻度。
Certifications: 根据ASTM E960 Type-2规范制造。