培养基/存储瓶,带GL螺纹盖
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
10754-814 10754-822 10754-820 10754-818
VWRU10754-814EA 949 CNY
VWRU10754-814 VWRU10754-822 VWRU10754-820 VWRU10754-818
培养基/存储瓶,带GL螺纹盖
玻璃瓶
培养基/存储瓶有内径30mm的宽口,和不会滴落的聚丙烯倾倒环
  • 极好的耐化学性
  • 耐热冲击
  • 带刻度
  • 可高压灭菌
这些瓶子由高质量的1型,A级,33膨胀硼硅酸盐玻璃制成。 可将其高压灭菌至180°C(356°F)。 它们具有增强的刻度和永久白色印刷的标记处。
订购须知 所有的瓶子都带或不带GL 45聚丙烯盖的瓶子,但50毫升的瓶子例外,它带有GL 32螺纹。