多孔细胞培养板
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
10062-892 10062-896
VWRU10062-892EA 1412 CNY
VWRU10062-892 VWRU10062-896
多孔细胞培养板
微孔板 细胞培养板
VWR®标准多孔细胞培养板经过等离子体处理,可确保一致的细胞附着和生长。
  • 透明聚苯乙烯材质,无菌,经认证无热源
  • 孔体积均匀,可确保均匀的生长表面积暴露
  • 盖子只能正放减少了盖错和污染的风险
  • 采用字母数字代码设计,易于识别
孔的凸起边缘和盖子上的冷凝环减少了蒸发,并使边缘效应最小化。
Certifications: ISO 9001, ISO 13485.
订购须知 所有产品单独包装在易撕纸/塑料泡罩包装中。