微型盖玻片,矩形
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
48393-081 48393-106 48393-060 48393-059 48393-241 48393-251 48393-092 48393-172 48393-026 48393-230 48393-070 48393-195 48393-151 48404-467
VWRU48393-081EA 166 CNY
VWRU48393-081 VWRU48393-106 VWRU48393-060 VWRU48393-059 VWRU48393-241 VWRU48393-251 VWRU48393-092 VWRU48393-172 VWRU48393-026 VWRU48393-230 VWRU48393-070 VWRU48393-195 VWRU48393-151 VWRU48404-467
微型盖玻片,矩形
盖玻片
这些微型盖玻片是由玻璃制成的,每组载玻片在尺寸和厚度上都是一致的。
1号盖玻片厚度为0.13-0.17mm。1.5号盖玻片厚度为0.16-0.19mm。