微量离心管,带盖, VWR® Standard line
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
10025-714 10025-716 10025-718 10025-720 10025-722 10025-724 10025-726 10025-728 10025-730 10025-732 10025-734 10025-736 10025-738 10026-086
VWRU10025-714EA 197 CNY
VWRU10025-714 VWRU10025-716 VWRU10025-718 VWRU10025-720 VWRU10025-722 VWRU10025-724 VWRU10025-726 VWRU10025-728 VWRU10025-730 VWRU10025-732 VWRU10025-734 VWRU10025-736 VWRU10025-738 VWRU10026-086
微量离心管,带盖, VWR® Standard line
管子 微型离心管
这些带盖的微量离心管由超透明,高质量的USP 6级耐伽玛射线的PP材料制成。
  • 提供三种容量:0.5 ml,1.5 ml和2.0 ml
  • 凹刻度确保准确性
  • 磨砂平盖和光滑的磨砂管身
  • 提供清晰清晰的标记区域
  • 最大离心力:25000×g
  • 可在121°C高温高压灭菌并冷冻至-80°C
  • 不含DNase,RNase且无热原
它们具有可靠的密封设计,可承受反复的瓶盖闭合,并且在煮沸时不会突然打开。 适合所有标准转子。
Certifications: 经认证不含TSE/BSE
Packaging: 袋装离心管装在耐用且可重新密封(拉链封口)的袋子中。 内包装被单独标记以实现批次间的可追溯性。