硫代硫酸钠 0.05 M (0.05N) volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
VWRC85813.290EA 460 CNY
VWRC85813.290 VWRC85813.410
硫代硫酸钠 0.05 M (0.05N) volumetric solution
硫代硫酸钠
分子式: Na₂S₂O₃
分子量: 158.11 g/mol
沸点: 100
溶点: 48
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003499
CAS号: 7772-98-7
Merck Index: 12,08844