1,3,5-三羟基苯, J.T.Baker®
供应商: Avantor
|
Warning
|
Synonyms:
间苯三酚
BAKRU024-05EA
2981
CNY
BAKRU024-05
1,3,5-三羟基苯, J.T.Baker®
1,3,5-三羟基苯
分子式:
C₆H₆O₃·2H₂O 分子量: 162.14 g/mol 溶点: 213…220 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00149090 CAS号: 6099-90-7 EINECS: 203-611-2 Merck Index: 13,07413 |
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Melting Point | 213 - 220 °C |