氧化铜 ≥97.5%, powder, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
VWRC84148.180EA
274
CNY
VWRC84148.180
VWRC84148.260
氧化铜 ≥97.5%, powder, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
氧化铜
分子式:
CuO 沸点: 2000 °C (1013 hPa) 溶点: 1326 °C 密度: 4,9 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00010979 CAS号: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN号: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02674 |
产品技术规格
Assay | Min. 97.5 % |
Assay (Cu) | Min. 78 % |
Insoluble matter | Max. 0.015 % |
Water | Max. 0.2 % |
CO3 (Carbonate) | Max. 0.3 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.03 % |
Fe (Iron) | Max. 0.03 % |