Drierite, Drierite™ 3 mm (8 mesh) 用于干燥, 不带指示器, J.T.Baker®
供应商: Avantor
L056-07
BAKRL056-07EA 455.7 CNY
BAKRL056-07 BAKRL056-02
Drierite, Drierite™ 3 mm (8 mesh) 用于干燥, 不带指示器, J.T.Baker®
Drierite
分子式: CaO₄S
溶点: 1350 °C
密度: 2,964 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010912
CAS号: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use