Drierite, Drierite™ 3 mm (8 mesh) 用于干燥, 不带指示器, J.T.Baker®
供应商: Avantor
L056-07
BAKRL056-07EA
455.7
CNY
BAKRL056-07
BAKRL056-02
Drierite, Drierite™ 3 mm (8 mesh) 用于干燥, 不带指示器, J.T.Baker®
Drierite
分子式:
CaO₄S 溶点: 1350 °C 密度: 2,964 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00010912 CAS号: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |