VWR® Advanced, 精准移液管,非无菌
供应商: VWR Collection
VWRI612-5846EA 238 CNY
VWRI612-5846 VWRI612-5847 VWRI612-5848 VWRI612-5849 VWRI612-5850
VWR® Advanced, 精准移液管,非无菌
移液管和移液器 巴斯德/移液管
低密度聚乙烯材质,一次性。 这些不会破裂的一体式移液管消除了玻璃破碎和暴露于传染性材料的潜在危险。
  • 使用温度范围为–20至+50°C
  • 符合BSE / TSE的要求
在所有类型的实验室中安全地传输和分配液体的理想选择。
移液管是根据ISO 13485标准制造的。